Kluczowe dokumenty
T82600
Triphenylene
98%
Synonim(y):
9,10-Benzophenanthrene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
bp
438 °C (lit.)
mp
195-198 °C (lit.)
fluorescencja
λex 265 nm; λem 372 nm in cyclohexane
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
Klucz InChI
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?