Kluczowe dokumenty
57110
Indium(III) chloride hydrate
~39% indium basis, 2-3 mol/mol water
Synonim(y):
Trichloroindium, indium trichloride
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
core: indium
reagent type: catalyst
stężenie
~39% In
zanieczyszczenia
2-3 mol/mol water
ciąg SMILES
O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
KYCHGXYBBUEKJK-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?