Kluczowe dokumenty
56776
Trihexyltetradecylphosphonium dicyanamide
≥95% (qNMR)
Synonim(y):
Tetradecyltrihexylphosphonium dicyanamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (qNMR)
gęstość
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
N#C[N-]C#N.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C2N3/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;3-1-5-2-4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
DOMOOBQQQGXLGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As an extraction solvent for the separation of organic compounds.
- In the experiment to study the solubility of carbon dioxide and binary gas mixtures in ionic liquids.
- To prepare hybrid ionogels having electrochemical applications.
- As a solvent for the extraction of aromatics from pyrolytic sugars.
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?