Merck
562521
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
Cabot high-purity grade
Synonim(y):
Nitric acid cesium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CsNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
414 °C (lit.)
gęstość
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Informacje prawne
Product of Cabot Performance Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)