Kluczowe dokumenty
1.02856
Supelco
Azotan cezu 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonim(y):
Cez
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CsNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-146-8
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99% (acidimetric)
Formularz
crystalline
siła działania
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
401 °C
rozpuszczalność
239.5 g/L
gęstość
3.64 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1500 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cs+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Test (kwasymetryczny po wymianie jonowej): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1