Kluczowe dokumenty
562270
3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.980 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?