Merck
561843
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N′-cyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
zakres etykietowania
1.0-2.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
Polymer-supported coupling reagent. Used in the preparation of a dicarboxamidocyclopentanol library.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weinshenker, G.
Organic Syntheses, 6, 951-951 (1988)
Synthesis of compound libraries based on 3,4-diaminocyclopentanol scaffolds.
Y Guan et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(4), 297-300 (2000-07-13)