Key Documents
561630
3-Thienylmagnesium iodide solution
0.3 M in THF
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
0.3 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I[Mg]c1ccsc1
InChI
1S/C4H3S.HI.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?