Merck
558311
Sigma-Aldrich
4-Chlorochalcone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHOCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
113-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H/b11-8+
Klucz InChI
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Opis ogólny
4-Chlorochalkon jest pochodną chalkonu. Jego kryształy wykazują układ jednoskośny z grupą przestrzenną P21/c. Może ulegać reakcji addycji sprzężonej z pirolem w obecności AlKIT-5 (mezoporowaty katalizator glinokrzemianowy 3D), tworząc odpowiednie C2-alkilowane pochodne pirolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly Efficient Friedel-Crafts Alkylation of Indoles and Pyrrole Catalyzed by Mesoporous 3D Aluminosilicate Catalyst with Electron-Deficient Olefins.
Naidu TS, et al.
Synlett, 18, 2813-2817 (2010)
Structure of 4-chlorochalcone.
Li Z and Su G.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 50(1), 126-127 (1994)