Merck
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
czystość optyczna
97% (ee) (HPLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
Zastosowanie
(R)-(-)-2-Dekanol może być stosowany jako chiralny induktor w fotoelektrocyklizacji eteru metylowego tropolonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)