Kluczowe dokumenty
557625
Poly(3-cyclohexylthiophene-2,5-diyl)
Synonim(y):
P3CHT
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
fluorescencja
λex 400 nm; λem 544 nm in chloroform
Opis ogólny
Poli(3-alkilotiofeny) były szeroko badane pod kątem ich termo- i solwatochromizmu, a także zastosowań w tranzystorach polowych. Nieporęczne grupy boczne, takie jak cykloheksyl, zmieniają koplanarność głównego łańcucha politiofenu i przesuwają kolor emisji na zielony.
Zastosowanie
Conducting polymer.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Light-Emitting Polymers