Kluczowe dokumenty
556645
N-Heptafluorobutyrylimidazole
97%
Synonim(y):
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
gęstość
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
Klucz InChI
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- deoxynivalenol in wheat
- antibiotics (gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin) in human serum
- melatonin
- heptafluorobutyryl compounds formed by acylation of indolealkylamines
- acylation products of of morphine, codeine and nalorphine
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?