Merck
550817
Sigma-Aldrich
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde
97%
Synonim(y):
(1,3,3-trimetyloindolin-2-ylideno)aldehyd octowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
112-116 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
Klucz InChI
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
Opis ogólny
2-(1,3,3-trimetyloindolin-2-ylideno)aldehyd octowy jest a,ß-nienasyconym aldehydem.
Zastosowanie
2-(1,3,3-trimetyloindolin-2-ylideno)aldehyd octowy może być stosowany do otrzymywania soli 1,3,3-trimetylo-2-anilino-winylo-3-H-indolowych, które są stosowane głównie jako barwniki hemicyjaninowe w przemyśle tekstylnym.
Reactant for preparation of:
  • Cyanine dyes
  • Photopolymer holographic recording materials
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterisation of 3-H-indolo-2-dimethinehemicyanine dyes obtained by the condensation of (1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene) acetaldehyde with anilines in acetic acid.
Gaspar CL, et al.
Dyes and Pigments, 74(2), 306-312 (2007)