Merck
549487
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
mp
78-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
Klucz InChI
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
Zastosowanie
(S)-(-;)-1,1-difenylo-2-aminopropan może być stosowany jako modelowy związek aminowy w badaniach chiralności sond organicznych z wykorzystaniem techniki dichroizmu kołowego.
Informacje prawne
Product of Onyx Scientific, U.K.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective sensing of amines based on [1+1]-,[2+2]-, and [1+ 2]-condensation with fluxional arylacetylene-derived dialdehydes
Iwaniuk DP and Wolf C
Organic Letters, 13(10), 2602-2605 (2011)
Chirality sensing of amines, diamines, amino acids, amino alcohols, and ?-hydroxy acids with a single probe
Bentley KW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18052-18055 (2013)