Merck
545457
Sigma-Aldrich
5-Decyn-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
Klucz InChI
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)