Merck
544914
Sigma-Aldrich
IR-775 chloride
Dye content ~90 %
Synonim(y):
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
skład
Dye content, ~90%
mp
208-215 °C (lit.)
λmaks.
775 nm
ciąg SMILES
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C32H36ClN2.ClH/c1-31(2)24-14-7-9-16-26(24)34(5)28(31)20-18-22-12-11-13-23(30(22)33)19-21-29-32(3,4)25-15-8-10-17-27(25)35(29)6;/h7-10,14-21H,11-13H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BPSIJFMUSNMMAL-UHFFFAOYSA-M
Cechy i korzyści
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.