Merck
260932
Sigma-Aldrich
IR-140
Dye content 95 %
Synonim(y):
5,5′-Dichloro-11-diphenylamino-3,3′-diethyl-10,12-ethylenethiatricarbocyanine perchlorate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H34Cl3N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
779.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. samozapłonu
1075 °F
skład
Dye content, 95%
mp
250-252 °C (lit.)
λmaks.
823 nm
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1C(/Sc2ccc(Cl)cc12)=C\C=C3/CCC(\C=C\c4sc5ccc(Cl)cc5[n+]4CC)=C3N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H34Cl2N3S2.ClHO4/c1-3-42-33-25-29(40)19-21-35(33)45-37(42)23-17-27-15-16-28(18-24-38-43(4-2)34-26-30(41)20-22-36(34)46-38)39(27)44(31-11-7-5-8-12-31)32-13-9-6-10-14-32;2-1(3,4)5/h5-14,17-26H,3-4,15-16H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
UVLDECUUBLLYRG-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Suitable as laser dye
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ankun Yang et al.
Nature communications, 6, 6939-6939 (2015-04-22)
Plasmon lasers can support ultrasmall mode confinement and ultrafast dynamics with device feature sizes below the diffraction limit. However, most plasmon-based nanolasers rely on solid gain materials (inorganic semiconducting nanowire or organic dye in a solid matrix) that preclude the
Produkty
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.