Merck
543896
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycarbazole
95%
Synonim(y):
9H-Carbazol-4-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
169-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
InChI
1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H
Klucz InChI
UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksykarbazol można otrzymać z 1,2,3,4-tetrahydro-4-oksokarbazolu poprzez odwodornienie świeżo przygotowanym niklem Raneya.
Zastosowanie
4-hydroksykarbazol może być stosowany w syntezie następujących substancji:
  • 4-(2-bromoetoksy)-9H-karbazol
  • 4-(3-bromopropoksy)-9H-karbazol
  • 4-(4-bromobutoksy)-9H-karbazol
  • 4-(5-bromopentyloksy)-9H-karbazol
  • 4-(6-bromoheksyloksy)-9H-karbazol
Bierze udział jako donor elektronów w przygotowaniu nieliniowych chromoforów optycznych (NLO).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of novel electro-optic chromophores based on 4-hydroxycarbazole.
Zhou T, et al.
Materials Letters, 97, 117-120 (2013)
E A Dubois et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(17), 3256-3262 (1996-08-16)
A new (radio)iodinated, beta-adrenoceptor ligand, (S)-(-)-4-[3-[(1,1-dimethyl-3-iodo-(2E)-propenyl)-amino]-2- hydroxypropoxy]carbazole (CYBL8E, 1), was prepared. 1 is an iodinated analogue of the high-affinity beta-adrenoceptor antagonist carazolol (2). The asymmetric synthesis was achieved in four steps starting from 4-hydroxycarbazole. The iodine-123-labeled form was obtained by
Pramod V Chavan et al.
Bioorganic chemistry, 85, 475-486 (2019-02-19)
A series of spirochromenocarbazole tethered 1,2,3-triazoles were synthesized via click chemistry based one-pot, five component reaction between N-propargyl isatins, malononitrile, 4-hydroxycarbazole, aralkyl halides and sodium azide using cellulose supported CuI nanoparticles (Cell-CuI NPs) as the heterogeneous catalyst. Antiproliferative activity of
Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of berberine derivatives as potent acetylcholinesterase inhibitors.
Huang L, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(3), 1244-1251 (2010)
Michela Rosini et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4381-4384 (2008-07-09)
Alzheimer's disease (AD) is a multifactorial syndrome with several target proteins contributing to its etiology. To confront AD, an innovative strategy is to design single chemical entities able to simultaneously modulate more than one target. Here, we present compounds that