Kluczowe dokumenty
543004
1,2-Diaminoethane trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane trityl polystyrene resin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
1.2-1.7 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C21H22N2.C10H10.C8H8/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15,23H,16-17,22H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
MOSUAVCIFILVRV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)