Merck
497290
Sigma-Aldrich
Rink amine resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.5-1.5 mmol/g N loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[X]Oc1ccc(cc1)CN(c5c(cc(cc5)OC)OC)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)