Merck
533173
Sigma-Aldrich
MBHA Resin
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-bound, (α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, MBHA resin, MBHA-polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.5-1.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
533173-5G
533173-1G
533173-25G4061833389928