Merck
537373
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
80% in H2O
Synonim(y):
DMAA, N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Beilstein:
1755038
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
80% in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447
bp
105 °C
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amide
ketone
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Produkt jest 80% roztworem N,N-dimetyloacetamidu(DMAA) w wodzie.
Zastosowanie
  • Dyspozycja i metabolizm N,N-dimetyloacetoacetamidu u samców szczurów F344 i Wistar-Han oraz samic myszy B6C3F1...: Badania analizują szlaki metaboliczne i dyspozycję N,N-dimetyloacetoacetamidu w różnych modelach szczurów i myszy, zapewniając wgląd w jego właściwości farmakokinetyczne (Fennell T et al., 2011).
  • Redukcja ketonów i jodków alkilowych przez kompleksy SmI(2) i Sm(II)-HMPA. Szybkość i badania mechanistyczne: Bada zastosowanie N,N-dimetyloacetoacetamidu w redukcji ketonów i jodków alkilowych przy użyciu kompleksów jodku samaru, zapewniając szczegółowy mechanistyczny wgląd w reakcje (Prasad E, Flowers RA 2nd, 2002).
  • Mechanistyczne badanie wpływu podstawników beta na mechanizm redukcji ketonów przez SmI(2)...: W pracy zbadano wpływ podstawników beta na mechanizmy redukcji ketonów za pomocą jodku samaru w obecności N,N-dimetyloacetoacetamidu, wyjaśniając krytyczne aspekty dynamiki reakcji (Prasad E, Flowers RA 2nd, 2002).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bharathi Avula et al.
Journal of AOAC International, 98(3), 757-759 (2015-06-19)
The central nervous system stimulant 1,3-dimethylamylamine (DMAA) has been found in preworkout products and dietary supplements. A fast direct analysis in real time-quadrupole time of flight-MS method was used for identification of DMAA in dietary supplements and to determine if
Kyung Tai Lee et al.
Foot & ankle international, 35(12), 1329-1333 (2014-09-23)
Hallux valgus is speculated to increase the load on the second metatarsophalangeal (MTP) joint, possibly inducing degenerative osteoarthritis. In addition, the severity of arthritis may be correlated with the severity of hallux valgus. This study evaluated the association of arthritis
Sonia D'Souza et al.
Biomaterials, 35(35), 9447-9458 (2014-08-26)
The field of polymer-based membrane engineering has expanded since we first demonstrated the reaction of N-hydroxysuccinimide ester-terminated polymers with cells and tissues almost two decades ago. One remaining obstacle, especially for conjugation of polymers to cells, has been that exquisite
Marek Janko et al.
Biomacromolecules, 16(7), 2179-2187 (2015-06-24)
The properties of paper sheets can be tuned by adjusting the surface or bulk chemistry using functional polymers that are applied during (online) or after (offline) papermaking processes. In particular, polymers are widely used to enhance the mechanical strength of