Kluczowe dokumenty
536830
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 7 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
Masa cząsteczkowa:
116992.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
amidoethanol surface groups
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 7
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
5 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
512
współczynnik refrakcji
n20/D 1.337
gęstość
0.797 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains 256 surface hydroxyl groups.
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)