Kluczowe dokumenty
536741
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 8.0 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=8);dendri PAMAM(NH2)1024
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233373.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
amino surface groups
Poziom jakości
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 8.0
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
5 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
1024
współczynnik refrakcji
n20/D 1.339
gęstość
0.802 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains 1024 surface primary amino groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)