Merck
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
44-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Klucz InChI
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)