Merck
533130
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
238-243 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)