About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
38-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-bromo-3-metylobenzoesan metylu, ester aromatyczny, ulega sprzęganiu Suzuki z kwasem 2-chloroboronowym, dając odpowiedni biaryl.
Zastosowanie
4-bromo-3-metylobenzoesan metylu może być stosowany do otrzymywania:
Może być stosowany jako materiał wyjściowy w całkowitej syntezie kwasu (-)-martinellowego.
- kwasu 4-bromo-3-winylobenzoesowego
- 4-bromo-3-(metylofenylo)metanolu
- (E)-4-bromo-3-[(fenylometoksyimino)metylo]benzoesanu metylu
Może być stosowany jako materiał wyjściowy w całkowitej syntezie kwasu (-)-martinellowego.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Sheel C Dodani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16280-16285 (2014-11-08)
For reasons that remain insufficiently understood, the brain requires among the highest levels of metals in the body for normal function. The traditional paradigm for this organ and others is that fluxes of alkali and alkaline earth metals are required
Steven Harper et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(5), 1314-1317 (2005-03-04)
Allosteric inhibition of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase enzyme has recently emerged as a viable strategy toward blocking replication of viral RNA in cell-based systems. We report here a novel class of allosteric inhibitor of NS5B
Atsushi Shirai et al.
The Journal of organic chemistry, 73(12), 4464-4475 (2008-05-14)
The asymmetric total synthesis of martinellic acid, the first pyrrolo[3,2-c]quinoline alkaloid found in nature, is described. Three key steps in our synthesis of (-)-martinellic acid are the Bu(3)SnH-promoted radical addition-cyclization-elimination (RACE) reaction of an oxime ether with an alpha,beta-unsaturated ester
Synthesis and properties of mesogen-jacketed liquid crystalline polymers with asymmetry mesogenic core.
Chen S, et al.
Macromolecules, 40(16), 5718-5725 (2007)
Hengye Li et al.
Analytica chimica acta, 985, 91-100 (2017-09-03)
4-Carboxy-benzoboroxole was designed and synthesized. It was then combined with the modification effect of polyethyleneimine (PEI) for the preparation of boronate affinity silica stationary phase. The stationary phase showed improved binding strength with dissociation constant (K