Merck
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonim(y):
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10[OOC(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
skład
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Poziom jakości
stężenie
~80 wt. % in odorless mineral spirits
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435
mp
65 °C (SADT)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
Klucz InChI
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization initiator.
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)