Merck
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonim(y):
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
80 wt. % in odorless mineral spirits
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
Klucz InChI
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization initiator
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)