Kluczowe dokumenty
427888
Polypropylene
Isotactic, average Mw ~250,000, average Mn ~67,000
Synonim(y):
PP, polipropen
Formularz
beads
wskaźnik szybkości płynięcia
12 g/10 min (230°C/2.16kg)
masa cząsteczkowa
average Mn ~67,000
average Mw ~250,000
twardość
100 (Rockwell R, ASTM D 785-A)
temp. przejścia
Tm 160-165 °C
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Klucz InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
427888-1KG | 4061832104751 |
427888-3KG |