Merck
182389
Sigma-Aldrich
Polypropylene, isotactic
average Mw ~250,000 by GPC
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(CH3)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
temp. samozapłonu
>674 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~250,000 by GPC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
mp
189 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg −26 °C
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Eric S Kim et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Strain hardening has important roles in understanding material structures and polymer processing methods, such as foaming, film forming, and fiber extruding. A common method to improve strain hardening behavior is to chemically branch polymer structures, which is costly, thus preventing