Merck
528870
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
gęstość
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
MMFGGDVQLQQQRX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High throughput synthesis of diverse 2, 5-disubstituted indoles using titanium carbenoids bearing boronate functionality.
Main CA, et al.
Tetrahedron, 64(5), 901-914 (2008)
Synthesis of 5-cyanoindazole and 1-methyl and 1-aryl-5-cyanoindazoles.
Halley F and Sava X.
Synthetic Communications, 27(7), 1199-1207 (1997)
Christian Ruzié et al.
The Journal of organic chemistry, 78(15), 7741-7748 (2013-07-16)
The synthesis of 1,6-, 2,7-, 3,8-, and 4,9-isomers of dibromo- and didodecyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophenes, via the stilbene pathway, is described. Starting from the synthesis of bromo-2-(methylthio)benzaldehydes, a series of functionalization, McMurry coupling, and finalising cyclization reactions were explored. The stereochemistry of the
Keith W Woods et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(20), 6832-6846 (2006-07-18)
A series of heteroaryl-pyridine containing inhibitors of Akt are reported. The synthesis and structure-activity relationships are discussed, leading to the discovery of a indazole-pyridine analogue (K(i)=0.16 nM). These compounds bind in the ATP binding site, are potent, ATP competitive, and