Merck
524212
Sigma-Aldrich
N-Methyldiphenylamine
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.623 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Klucz InChI
DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-metylodifenyloamina jest aromatyczną aminą trzeciorzędową. Ulega transformacji do N-metylokarbazolu(C) w wyniku reakcji fotochemicznej.
Zastosowanie
N-metylodifenyloamina może być stosowana do syntezy soli jonów fosfoniowych. Może być również stosowana jako odczynnik wyjściowy do przygotowania bis(4-karboksyfenylo)-N-metyloaminy(H2CPMA).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tae Kyung Kim et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 589-595 (2012-12-29)
A luminescent lithium metal-organic framework (MOF) is constructed from the solvothermal reaction of Li(+) and a well-designed organic ligand, bis(4-carboxyphenyl)-N-methylamine (H(2)CPMA). A Li-based MOF can detect an explosive aromatic compound containing nitro groups as an explosophore, by showing a dramatic
Reaction patterns and kinetics of the photoconversion of N-methyldiphenylamine to N-methylcarbazole.
Forster EW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(10), 3108-3115 (1973)
Frustrated Lewis pair-mediated C?O or C?H bond activation of ethers.
Holthausen MH, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(70), 10038-10040 (2014)
Natália M Monezi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 173, 462-467 (2016-10-08)
The distinct thermochromism observed in solutions containing N,N-dimethylaniline (DMA) and N,N-diethylaniline (DEA) and SO2 was investigated by resonance Raman spectroscopy in a wide range of temperatures. The results indicate in addition to the charge transfer (CT) complexes DMA-SO2 and DEA-SO2
Minoru Yamaji et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 14(9), 1673-1684 (2015-07-07)
Photochemical processes of 4-tert-butyl-4'-methoxydibenzoylmethane (Avobenzone, AB), 4-phenylbenzoylbenzoyl-, 4-phenylbenzoyl-2'-furanyl- and 4-phenylbenzoyl-2'-thenoylmethanes (PB@Ph, PB@F and PB@T, respectively) substituted with Br and Cl at the C2 position were studied by stationary and laser flash photolyses in solution. The absorption spectral features showed that