Merck
523097
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
87-91 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)