Kluczowe dokumenty
522864
Methylstyrene
60% meta, 40% para and 1% ortho, 99%, contains ~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
Vinyltoluene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
zawiera
~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5425 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/2C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9;1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h2*3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
VAPKHDZBJXRVNG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Zastosowania w terapii nowotworów: Badanie (-)-Epikatechiny zawartej w fitofarmaceutykach do leczenia raka omawia jej bioaktywne właściwości i synergistyczne działanie w połączeniu z innymi środkami terapeutycznymi, zapewniając nowe możliwości dla integracyjnych terapii przeciwnowotworowych (Idoudi et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?