Merck
522279
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
Synonim(y):
4-metoksy-3-(metoksykarbonylo)benzenosulfonamid, 5-(aminosulfonylo)-2-metoksybenzoesan metylu, 5-sulfamoilo-2-metoksybenzoesan metylu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
175-177 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
Klucz InChI
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metoksy-5-sulfamoilobenzoesan metylu jest również określany jako 2-metoksy-5-sulfamoilobenzoesan metylu lub 5-(aminosulfonylo)-2-metoksybenzoesan metylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)