Merck
521183
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Synonim(y):
1-Ethynyl-2-trifluoromethylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4760 (lit.)
tw
45 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h1,3-6H
Klucz InChI
OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma van Dijkum et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(6), 1097-1105 (2009-03-06)
A series of D-glucose derivatives that have been modified at C-4 were synthesised from D-galactose as potential chain terminators of cellulose biosynthesis. Two compounds displayed herbicidal activity in pre-emergence tests and in addition a cell expansion assay at higher concentrations
Produkty
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.