Kluczowe dokumenty
521132
1-Ethynyl-2,4,5-trimethylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H2(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
47-51 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
Klucz InChI
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Krishna Bahadur Somai Magar et al.
Molecular diversity, 17(4), 679-691 (2013-08-03)
The rhodium(II)-catalyzed reactions of cyclic diazo compounds derived from barbituric acid or thiobarbituric acid with arylacetylenes and styrenes were examined. These reactions provide a rapid synthetic route to the preparation of a variety of novel and diverse furo [2,3-d pyrimidine-2,4-diones