Merck
520543
Sigma-Aldrich
Pyridine-d5 N-oxide
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
270 °C (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)