Merck
614343
Sigma-Aldrich
4-Nonylphenol-2,3,5,6-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D4H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
bp
293-297 (lit.)
gęstość
0.957 g/mL
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D
Klucz InChI
IGFHQQFPSIBGKE-ZGAVCIBUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ghada Aborkhees et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-09-02)
A liquid chromatography-negative ion electrospray ionization-tandem mass spectrometry method was developed for the simultaneous analysis of bisphenol A, 4-octylphenol, 4-nonylphenol, diethylstilbestrol, 17β-estradiol, estriol, estrone, 17α-ethinylestradiol, prednisone, and prednisolone. This method used solid-phase extraction with an elution solvent of acetonitrile to