Merck
520373
Sigma-Aldrich
Tin
powder, 10 μm, 99% trace metals basis
Synonim(y):
Sn
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
10 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and
Lun Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1213-1216 (2013-01-15)
Single-layer single-crystalline SnSe nanosheet with four-atomic thickness of ~1.0 nm and lateral size of ~300 nm is presented here by using a one-pot synthetic method. It is found that 1,10-phenanthroline plays an important role in determining the morphology of the
Yu-Chun Chen et al.
Nanoscale, 5(6), 2254-2258 (2013-02-13)
A series of rutile-type (Ti,Sn)O2 solid solutions with nanorod architecture were successfully synthesized in this study by varying their calcination temperatures of tin-modified titanium dioxide (Sn/TiO2) nanocomposites under a nitrogen atmosphere. During the delithiation process, the (Ti,Sn)O2 nanorods obtained at
Shiyou Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(11), 1522-1539 (2013-02-13)
The kesterite-structured semiconductors Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 are drawing considerable attention recently as the active layers in earth-abundant low-cost thin-film solar cells. The additional number of elements in these quaternary compounds, relative to binary and ternary semiconductors, results in increased flexibility
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental