Merck
GF83795024
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Synonim(y):
SN006020
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 837-950-24
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)