Key Documents
GF57552082
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.+%
Synonim(y):
FE006020
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 575-520-82
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
2000 g
maks. wielk. cząst.
60 μm
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)