Kluczowe dokumenty
520160
Shi Epoxidation Diketal Catalyst
98%
Synonim(y):
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-erythro-2,3-hexodiulo-2,6-pyranose
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −120.9°, c = 1 in chloroform
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
102-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
ketone
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@]3(COC(C)(C)O3)C(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(2)15-6-12(18-10)9(13)8-7(5-14-12)16-11(3,4)17-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,12+/m1/s1
Klucz InChI
IVWWFWFVSWOTLP-RWYTXXIDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
An Efficient Catalytic Asymmetric Epoxidation Method
Use of an Iridium-Catalyzed Redox-Neutral Alcohol-Amine Coupling on Kilogram Scale for the Synthesis of a GlyT1 Inhibitor
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.