Merck
512869
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 5-Dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
214-217 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Klucz InChI
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Copper(I)-mediated cyanation
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)