Merck
512354
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
189-192 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Klucz InChI
AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-benzyloksybenzoesowy jest podstawionym kwasem benzoesowym, który można otrzymać przez benzylowanie kwasu 4-hydroksybenzoesowego bromkiem benzylu.
Zastosowanie
Kwas 4-benzyloksybenzoesowy może być stosowany do otrzymywania bis(4-benzyloksybenzoesanu) 1,3-fenylenu. Może być również stosowany do otrzymywania (-)-(2R,3R)-5,7-bis(benzyloksy)-2-[3,4,5-tris(benzyloksy)-fenylo]chroman-3-ylo-(4-benzyloksy)benzoesanu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of achiral banana-shaped liquid crystalline molecules containing bisnaphthyl moieties.
Yang PJ and Lin HC.
Liq. Cryst., 33(5), 587-603 (2006)
Henryk Marona et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 60(6), 477-480 (2004-04-15)
A series of alkanolamides have been tested for anticonvulsant activity in the maximal electroshock seizure (MES) and subcutaneous pentylenetetrazole seizure treshold (ScMet) assays and for neurotoxicity (TOX) in rodents. Most interesting were the anticonvulsant results of 2N-methylaminoethanol derivative II, which
Kumi Osanai et al.
Tetrahedron, 63(32), 7565-7570 (2007-08-06)
The total and semi syntheses of (2R, 3R)-epigallocatechin-3-O-(4-hydroxybenzoate), a novel catechin from Cistus salvifolius, was accomplished. The proteasome inhibition and cytotoxic activities of the synthetic compound and its acetyl derivative were studied and compared with (2R, 3R)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG), the active
Semi-synthesis and proteasome inhibition of D-ring deoxy analogs of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG), the active ingredient of green tea extract.
Huo C, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 86(6), 495-502 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
512354-5G4061831830033