Merck
512214
Sigma-Aldrich
1-Thianthrenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
Thianthrene-1-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9BO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
mp
146-149 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc2Sc3ccccc3Sc12
InChI
1S/C12H9BO2S2/c14-13(15)8-4-3-7-11-12(8)17-10-6-2-1-5-9(10)16-11/h1-7,14-15H
Klucz InChI
FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Pd2+ and Cu2+ catalyzed oxidative cross-couplings
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction