Merck
510211
Sigma-Aldrich
Nafion perfluorinated resin solution
greener alternative
5 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water, contains 45% water
Synonim(y):
D-521
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
eCl@ss:
32110203
ciężar równoważnikowy
1,100
zawiera
45% water
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
5 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368
bp
84 °C
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
Klucz InChI
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Nafion perfluorinated resin solution is widely used as an electrolytic material. It can be used in the formation of a composite membrane with metal oxides. The membrane further facilitates the formation of chemically stable proton exchange membrane (PEM) fuel cells. It may be coated on mesoporous metallic films to improve the detection and selectivity of biomarkers. It may also form a composite electrode material with graphene for glucose biosensors.
Support material for an integrated system which used solar energy to drive chemical reactions. Acts as a superacid catalyst for organic synthesis. When formed as metal composites, can be used as artificial muscle actuators, solid electrolytes for the analysis of electroactive species in organic media, or as electrodes in organic electrosynthesis.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Postać fizyczna
Hydrogen ion form
Informacje prawne
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nichanan Phansroy et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 126(4), 514-521 (2018-05-17)
A single chamber type microbial fuel cell (MFC) with 100 mL of chamber volume and 50 cm2 of air-cathode was developed in this study wherein a developed iron-plated carbon-felt anode and Shewanella oneidensis MR-1 were used. The performance of the iron-plated carbon-felt
Yuya Takeuchi et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 123(3), 358-363 (2016-11-08)
Cellulomonas fimi, Cellulomonas biazotea, and Cellulomonas flavigena are cellulose-degrading microorganisms chosen to compare the degradation of cellulose. C. fimi degraded 2.5 g/L of cellulose within 4 days, which was the highest quantity among the three microorganisms. The electric current generation by the
Waller, F.J.; Van Scoyoc, R.W.
Chemtech, 17, 438-438 (1987)
Bard, A.J.
Berichte Bunsen-Gesellschaft, 92, 1187-1187 (1988)
Organically functionalized titanium oxide/Nafion composite proton exchange membranes for fuel cells applications
Cozzi D, et al.
Journal of Power Sources, 248, 1127-1132 (2014)
Produkty
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.
Powiązane treści
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.