Merck
50690
Sigma-Aldrich
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate
technical, ~90% (T)
Synonim(y):
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
OHCCHO · 2NaHSO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3898061
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
~90% (T)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
~10% water
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate is a gyloxal derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)