Merck
499455
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)